Learn More
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : racks pour incubation
Utilisé sans catalyseur dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2
Marque: BD 260674
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Utilisé sans catalyseur dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2
Pour 30 à 33 boîtes de Petri.
Spécification
Rack d’incubation EZ | |
Boîtes de Pétri (30 à 33) | |
Pièce |
Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz | |
GasPak™ | |
Grande taille |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Fournitures et systèmes de production de gaz GasPak™ EZ : racks pour incubation > Grand rack pour récipient d’incubation
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu