Learn More
Eppendorf™ Filtre à embout conique
Utilisez ce filtre à cône d’embout avec des pipettes Eppendorf.
Marque: Eppendorf™ 3111606004
36.28 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Utilisez ce filtre à cône d’embout avec des pipettes Eppendorf.
- Code couleur : turquoise
- 10mL
- Disponibles en paquets de 50
Spécification
50Pack | |
Filtre à embout conique | |
10 ml |