Learn More
BD Récipients d’incubation pour système de production de gaz GasPak™ EZ
Click to view available options
Capacité:
Boîtes de Pétri (15 à 18)
Boîtes de Pétri (30 à 33)
Dimensions:
Grande taille
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
Description
Produisez des atmosphères adaptées à l’isolement et à la culture primaires d’un large éventail de bactéries. Les Conteneurs d’incubation des systèmes de génération de gaz BD Difco™ GasPak™ EZ sont des systèmes polyvalents qui conviennent à l’isolement et la culture primaires de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz dans des récipients d’incubation à usages multiples.
- Récipients incassables, résistants aux produits chimiques
- Des racks pour boîtes de Petri amovibles sont disponibles (vendus séparément)
Spécification
Spécification
| Type | Récipient d’incubation EZ |
| Type de bouchon | Fermeture facile des loquets |
| Contenu et stockage | 2°C à 25°C |
| Jetable | Non |
| À utiliser avec (application) | Isolement primaire et culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz |
| Capacité | Boîtes de Pétri (30 à 33) |
| Gamme de produits | GasPak |
| Dimensions | Grande taille |