Learn More
Cytiva Carte à clipser Whatman™903 Proteinsaver
Carte de prélèvement d’échantillons 903 avec 4 points d’échantillonnage.
Marque: Cytiva 10534320
Description
Carte de prélèvement d’échantillons 903 avec 4 points d’échantillonnage.
Le papier de notre carte détachable 903 Protein Saver, comportant 4 cercles d’un demi-pouce, est placé entre deux pièces de couvercle. Chaque cercle contient 75-80 μl d’échantillon. Pour utiliser la carte détachable 903 Protein Saver, il suffit de détacher l’un des couvercles, de prélever l’échantillon et de rabattre l’autre couvercle sur l’échantillon. Ce couvercle est imprimé avec le symbole universel de risque biologique.- Les cartes et kits prêts à l’emploi permettent d’économiser du temps et de l’argent lors du prélèvement, du transport et de l’archivage des échantillons.
- Le contrôle de qualité strict et le respect des normes de fabrication ISO9001 garantissent une qualité, une reproductibilité et une pureté élevées
Spécification
Cellulose | |
4 Sample Spots | |
Carte à clipser 903 Proteinsaver |
Collecte, transport et archivage des échantillons | |
Whatman™ | |
4 x 75 to 80μL |