Learn More
BD Seringues jetables à embout Luer-Lok™
Seringue exclusive à embout BD Luer-Lok™ intégré et corps transparent. Les seringues jetables BD Medical™ à embout Luer-Lok™ sont stériles et jetables.
123.00€
Spécification
Type de produit | Seringue |
---|---|
Jetable | Oui |
Type de connexion | Luer-Lock |
Stérilité | Stérile |
Description
Seringue exclusive à embout BD Luer-Lok™ intégré et corps transparent. Les seringues jetables BD Medical™ à pointe Luer-Lock™ sont stériles et jetables.
- Seringue stérile à usage unique
- Sans aiguille
- Corps transparent (polycarbonate ou polypropylène) avec marquage de l’échelle en gras
- Tige de piston conique pour faciliter l’aspiration
- Butée de tige positive du piston
- Ajout d’un filetage BD Luer-Lok™ pour un raccord sécurisé accru
- Sans DNR (latex)
- Durée de conservation : 1825 jours
Spécification
Seringue | |
Oui | |
Luer-Lock | |
Stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BD Seringues jetables à embout Luer-Lok™