Learn More
BD Typage d’antisérums de Salmonella et de Shigella
Click to view available options
Type:
Antisérum de Salmonella O groupe C1, facteurs 6, 7
Antisérum de Salmonella O groupe C2, facteurs 6, 8
Antisérum de Salmonella O groupe E2, facteurs 3, 15
Antisérum de Salmonella Vi
Antisérum de Shigella groupe C
Facteurs (3), (15), 34 du groupe E3 d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 1, 2, 12 du groupe A d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 1, 4, 12, 27 du groupe B d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 1, 4, 5, 12 du groupe B d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 1-16 du poly A-I d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 13, 22, 23, (36), (37) du groupe G d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 8 du groupe C3 d’antisérums de Salmonella O
Facteur 16 du groupe I d’antisérums de Salmonella O
Facteur 18 du groupe K d’antisérum de Salmonella O
Shigella Poly Groupe C1
Shigella Poly Groupe C2
Conditionnement:
1 pièce
3mL
Spécification
Spécification
| Clia Complexity | Haut |
| Substances à analyser détectables | les Salmonella |
| Type | Facteur 16 du groupe I d’antisérums de Salmonella O |
| Quantité | 3 ml |
| Forme | Lyophilisé |