Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Pacific™ RO
Améliorez la production fonctionnelle et économique d’eau pure avec ce système d’osmose inverse pour laboratoire de conception modulaire.
Marque: Thermo Scientific™ 50132387
Description
Améliorez la production fonctionnelle et économique d’eau de haute pureté grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO. Ce système modulaire d’osmose inverse pour laboratoire a été spécifiquement développé pour une production économique et fonctionnelle d’eau ultrapure.
Caractéristiques du produit
- Système avec option de cinq débits de perméat de 3, 7, 12, 20 ou 40 L/h
- Conception compacte permettant d’installer le système sur la paillasse ou de le fixer au mur
- Simple mise à jour du système pouvant prendre en charge les exigences futures en capacité d’eau pure
Fonctionnement fiable
- Contrôle du microprocesseur permettant d’automatiser le fonctionnement et de suivre en continu tous les paramètres importants
- Niveau de remplissage requis du réservoir pouvant être personnalisé
- Reprise automatique du mode de fonctionnement qui assure une recirculation au cours des périodes d’arrêt
Affichage clair et convivial
- Données de résistivité et conductivité clairement affichées sur un grand panneau rétroéclairé pivotant pour une visualisation optimale
- État du mode de fonctionnement actuel clairement indiqué : “production”, “stand-by” (veille) et “cleaning” (nettoyage)
- Niveau de remplissage du réservoir affiché en %
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation
Une eau d’alimentation de bonne qualité est nécessaire pour obtenir une eau ultrapure et prolonger la durée de vie de la cartouche
Documentation conforme aux BPL
Système d’enregistrement en temps réel des erreurs et des fautes
Stockage des données en cours qui recueille quatre semaines d’informations affichées clairement
Système d’exploitation protégé par code pour éviter toute modification non autorisée des paramètres du système
Interface RS-232 à intervalles d’envoi ajustables permettant de personnaliser le calendrier de transmission des données (valeurs et erreurs mesurées) vers un PC ou une imprimante de données
Constante de cellule de 0,16 cm-1 qui garantit des mesures de conductivité précises
Prétraitement du système Pacific RO
Deux corps de filtre de cartouche de 25,4 cm (10 po.) contenant un préfiltre de >5 µm avec charbon actif empêchent la pénétration de particules 5 µm et de concentrations élevées en chlore libre — comprend une cartouche de stabilisateur de dureté qui retient le calcium et empêche sa précipitation.
Stockage d’eau pure en toute sécurité
Réservoirs en polyéthylène non pigmenté
Fond conique facilitant le nettoyage, la désinfection et la vidange complète
Distributeur manuel en option
Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec un cordon de 3 m qui se connecte au réservoir. À utiliser uniquement avec un réservoir équipé d’une pompe à pression (06.5032, 06.5062, 06.5082). Livré avec un filtre final de 0,2 micron (Réf. 50138221)
Spécification
99% | |
Intégrée | |
Système de purification d’eau par osmose inverse | |
1,5 à 6 bar | |
0,1 kW | |
372 mm | |
330 mm | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Barnstead Pacific RO 12 | |
12 L/h | |
NPT 19 mm (0,75 in) | |
12 L/h | |
2°C à 35°C | |
603 mm | |
21 kg | |
230 V |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Accessoires et services
-
Thermo Scientific™ Réservoirs de stockage pour les systèmes... CUVE 60L P/PACIFIC +POMPE RECIRCCuve de ... Code produit: 11327091
2030.10€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Cartouches et filtres de prétraitement KIT PREFILTRATION SMART2PURE12Module pré... Code produit: 11327151
715.56€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Réservoirs de stockage pour les systèmes... CUVE 60L P/PACIFICCuve de stockage 60 l ... Code produit: 11337091
1266.30€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Réservoirs de stockage pour les systèmes... CUVE 30L P/PACIFIC +POMPE RECIRC Code produit: 11367081
1879.35€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Réservoirs de stockage pour les systèmes... CUVE 30L P/PACIFICCuve de stockage 30 l ... Code produit: 11377081
1125.60€ / 1 pièce -
Thermo Scientific™ Réservoirs de stockage pour les systèmes... CUVE 100L P/PACIFIC +POMPE RECIRCCuve de... Code produit: 11387091
3336.60€ / 1 pièce
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.