Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Pacific™ RO
Code produit. p-6043139 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Performance de perméabilité:
12 L/h
20 L/h
3 l/h
40 l/h
7 L/h
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11307001
Marque: Thermo Scientific™ 50132385
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Améliorez la production fonctionnelle et économique d’eau pure avec ce système d’osmose inverse pour laboratoire de conception modulaire.
Améliorez la production fonctionnelle et économique d’eau de haute pureté grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO. Ce système modulaire d’osmose inverse pour laboratoire a été spécifiquement développé pour une production économique et fonctionnelle d’eau ultrapure.
Osmoseur Pacific RO
• Excellent rapport fiabilité/prix
• Alimentation eau de réseau
• Purification par osmose inverse pour dessalage d'eau à dureté stabilisée
• Utilisable sur paillasse ou en fixation murale
• Contrôleur avec affichage permanent de la conductivité eau alimentation et produite
• Cuves de stockage 30 ou 60L à montage mural optionnelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rétention bactérienne 99%
Description Barnstead Pacific RO 3
Surveillance de l’eau d’alimentation Intégrée
Débit 3 L/hr.
Type d’eau de production Osmose inverse (type 3)
Type Système de purification d’eau par osmose inverse
Connecteur pour l’alimentation en eau 3/4 in. NPT
Pression de fonctionnement 1,5 à 6 bar
Performance de perméabilité 3 l/h
Consommation électrique 0.1 kW
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 372 mm
Hauteur (métrique) 603 mm
Profondeur (métrique) 330 mm
Poids net (métrique) 21 kg
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.