Learn More
Merck B500K
Marque: Merck PBVK15005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Membrane en polyéthersulfone pour ultrafiltration, Seuil de coupure 500 000 Daltons, Diamètre 150mm, Pour filtration de solutions concentrées avec débit élevé, Conditionnement par 5 membranes
Spécification
B500K | |
150 mm | |
5/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Merck B500K > Diamètre : 150mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu