Learn More
Kartell™ Poignées thermiques rouges
Les poignées thermiques rouges Kartell™ offrent une protection lors du travail avec des températures chaudes et froides.
Marque: Kartell™ 0391500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une protection contre les récipients chauds jusqu’à 260°C.
- Pour une protection contre les récipients froids jusqu’à -57°C.
- Surface de décharge interne
Spécification
Rouge | |
Silicium | |
Manipulation dans des environnements chauds et froids |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Poignées thermiques rouges > Matériau : Silicium
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu