Learn More
Azulène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10447860
Azulène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10447860
1 g
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Code produit. 10447860
Marque: Thermo Scientific Acros 105180010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 275-51-4
Formule moléculaire C10H8
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00003810
Clé InChI CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeepAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 9231
ChEBI CHEBI:31249
Nom IUPAC Azulène
SMILES C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azulene
Note relative au nom 99%
Point de fusion 99.0°C to 101.0°C
Couleur Bleu
Point d’ébullition 242.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 05, II, 432
Merck Index 15, 919
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and acetone
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466501 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/10/2024 Catalog Number105180010,105181000
Numéro de lotA0462222 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/05/2024 Catalog Number105180010,105181000
Numéro de lotA0458838 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/01/2024 Catalog Number105180010,105181000
Numéro de lotA0452122 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number105180010,105181000
Numéro de lotA0413140 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number105180010,105181000
Product Identifier
  • Azulene
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Azulène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >