Learn More
Dicyclopentadiène, 95 %, stabilisé avec 100-200 ppm, 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10377370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
10L
1L
2.50L
Code produit. 10377370
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 77-73-6 | C10H12 | 132.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-73-6, 98-29-3
Formule moléculaire C10H12
Poids moléculaire (g/mol) 132.2
Clé InChI HECLRDQVFMWTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dicyclopentadiene, biscyclopentadiene, cyclopentadiene dimer, bicyclopentadiene, dicyklopentadien, dimer cyklopentadienu, dcpd, 4,7-methano-1h-indene, 3a,4,7,7a-tetrahydro, 3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoindene, 1,3-cyclopentadiene, dimer
CID PubChem 6492
ChEBI CHEBI:34695
SMILES C1C=CC2C1C3CC2C=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau Dicyclopentadiene
Point de fusion 11.0°C to 13.0°C
Densité 0.9820g/mL
Point d’ébullition 170.0°C
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (endo-Dicyclopentadiene) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5100 to 1.5120
Quantité 1 L
Beilstein 05,II,391
Merck Index 14,2739
Gravité spécifique 0.982
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Stabilisateur 100 to 200ppm p-tert.-butylcatechol
Poids de la formule 132.2
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dicyclopentadiene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.