Learn More
Azulène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11348075
Azulène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348075
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 11348075
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L08271.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Azulene is used as an additive in ointments. It is an active ingredient in cosmetics, shaving creams and other topicals. It is used as antioxidant and in anti-inflammatory activities. It is involved in the colorimetric determination of furfural. It acts as ligand for low valent metals and forms pi complexes with both cyclopentadienyl and cylcloheptatrienyl ligands in organometallic chemistry. It is also used as precursor for the preparation of (azulene)Mo2 (CO)6 and (azulene)Fe2 (CO)5.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’azulène est utilisé comme additif dans les pommades. C’est un principe actif utilisé dans les cosmétiques, les crèmes à raser et autres produits topiques. Il est utilisé comme antioxydant et pour ses propriétés anti-inflammatoires. Il est impliqué dans la détermination colorimétrique du furfural. Il agit comme ligand pour les métaux de faible valence et forme des complexes pi avec les ligands cyclopentadiényle et cycloheptatriényle en chimie organométallique. Il est également utilisé comme précurseur pour la préparation de (azulène) Mo2 (CO)6 et (azulène) Fe2 (CO)5.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 275-51-4
Formule moléculaire C10H8
Poids moléculaire (g/mol) 128.174
Numéro MDL MFCD00003810
Clé InChI CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentacycloheptene, azunamic, bicyclo 5.3.0 decapentaene, azulen, unii-82r6m9mglp, bicyclo 5.3.0-1,3,5,7,9-decapentaene, bicyclo 5.3.0-deca-2,4,6,8,10-pentaene, 82r6m9mglp, azulekeep
CID PubChem 9231
ChEBI CHEBI:31249
Nom IUPAC Azulène
SMILES C1=CC=C2C=CC=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Azulene
Point de fusion 98°C to 101°C
Point d’ébullition 241°C to 243°C
Quantité 1 g
Beilstein 969517
Merck Index 14,926
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents.
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10237986 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/02/2023 Catalog NumberL08271.06,L08271.MD,L08271.03
Numéro de lot10244259 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2022 Catalog NumberL08271.06,L08271.MD,L08271.03
Numéro de lot10244048 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog NumberL08271.06,L08271.MD,L08271.03
Numéro de lot10182718 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL08271.06,L08271.MD,L08271.03
Numéro de lot10160875 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberL08271.06,L08271.MD,L08271.03
Nom du produit
Azulène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >