Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes imbriquées compatibles Tecan™ Evo MCA96
768 pointes à utiliser avec le bras multicanaux Tecan Evo MCA96
Marque: Axygen™ EV-200-NTR
226.18 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Format des pointes : 96 pointes
- Plage de volume de la pointe : 50 μ l à 200 μl
- Matériau de la pointe : En PP transparent
- Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
- Apyrogènes
- Options disponibles :
- Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
- Non stériles ou stériles - Tête compatible : MCA96
- Format de rack : ANSI, SLAS
- Les portoirs de tubes sont en PP
Spécification
200 ml | |
Gris | |
768 pointes/sachet ; 5 sachets/boîte | |
Tecan EVO MCA96 | |
Polypropylène |
Non stérile | |
Rond | |
40 portoirs/boîte | |
Tecan |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
30224016 | Certificat de qualité | 27/02/2025 | EV-200-NTR |
29024016 | Certificat de qualité | 27/02/2025 | EV-200-NTR |
25024032 | Certificat de qualité | 27/02/2025 | EV-200-NTR |
34424021 | Certificat de qualité | 25/02/2025 | EV-200-NTR |
14224046 | Certificat de qualité | 28/01/2025 | EV-200-NTR |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30