Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ à revêtement hydrofuge standard résistent aux températures jusqu’à –80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
Marque: Fisherbrand™ FB71251
Description
- Flexibilité accrue : Les cryoboîtes peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Blanc | |
Carré | |
Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm | |
10/boîte | |
0,5 kg |
Carton | |
Boîte cryogénique | |
Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre | |
32 mm |