Learn More
Axygen™ Pointes de pipettes imbriquées compatibles Tecan™ Evo MCA96
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-4698975 Tous les produits Axygen Scientific Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
200 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Gris
Orange
Conditionnement:
3840 pièces
Code produit. 15388291
Marque: Axygen™ EV200NTRS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
768 pointes à utiliser avec le bras multicanaux Tecan Evo MCA96
  • Format des pointes : 96 pointes
  • Plage de volume de la pointe : 50 μ l à 200 μl
  • Matériau de la pointe : En PP transparent
  • Sans RNase / DNase, ni ADN génomique humain
  • Apyrogènes
  • Options disponibles :
    - Avec ou sans filtres résistants aux aérosols
     - Non stériles ou stériles
  • Tête compatible : MCA96
  • Format de rack : ANSI, SLAS
  • Les portoirs de tubes sont en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 200 ml
Stérilité Stérile
Couleur Gris
Type de pointe Rond
Conditionnement 768 pointes/sachet ; 5 sachets/boîte
Quantité 40 portoirs/boîte
À utiliser avec (équipement) Tecan EVO MCA96
Gamme de produits Tecan