Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 1,5 ml Axygen™
Joint torique fabriqué à partir de matériau résistant à de nombreux produits chimiques de laboratoire d’utilisation courante
Marque:  Axygen™ SCT-150-SS-BR
Code produit. 11370385
Description
Description
Pour le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition.
  • Disponibilité en version préstérilisée et non stérile
  • Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
  • Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
  • La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
  • Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
  • Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes
Polypropylène
Polypropylène
O-ring
No
Conical
Brown
1.5 mL
Sans boucle
Non stérile
Screw Cap
20,000 x g
Nom du produit
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 1,5 ml Axygen™ > Color: Brown; Nonsterile