Learn More
Eppendorf™ Godets ronds 750 ml pour rotor S-4-104
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Quantité:
2/boîte
4/boîte
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Description
- Disponibles en boîtes de deux ou de quatre
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Rotor S-4-104 pour la centrifugeuse 5810 / 5810 R |
| Capacité | 750 mL |
| Couleur | Bleu |
| Type de conteneur | Godet |
| Quantité | 4/boîte |