Learn More
MP Biomedicals™ Milieu CELLsium™ 2-8 pour le stockage de cellules à court terme
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Description
- Pour le stockage à court terme, ajoutez du CELLsius 2-8 froid (2 à 8°C) à une concentration cellulaire recommandée de 1 x 106 ml à 8 x 106 ml
- Le CELLsius 2-8 peut être retiré après centrifugation, la concentration cellulaire ajustée et transférée dans un flacon de culture approprié avec un milieu de croissance
- Il gardera les cellules en bonne santé dans une phase sénescente temporaire, contrairement aux milieux de croissance réguliers, ce qui ne peut pas le faire
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Stockage cellulaire à court terme |
| Quantité | 500 mL |
| Contenu et stockage | Conserver entre 2 et 8°C |