Learn More
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 1,5 ml Axygen™
Joint torique fabriqué à partir de matériau résistant à de nombreux produits chimiques de laboratoire d’utilisation courante
140.73€ - 2054.38€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans RNase ni DNase, apyrogènes |
---|---|
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Capacité (métrique) | 1.5 mL |
Matériau | Polypropylène |
Format | Sans boucle |
Code produit | Marque | Stérilité | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Couleur de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11340385
|
Axygen™
SCT-150-SS-A |
Non stérile | Assorties | N/A | N/A | N/A | |||||
12779538
|
Axygen™
SCT-150-SS-A-S |
Stérile | Assorties |
2054.38€
4000 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11350385
|
Axygen™
SCT-150-SS-A-S |
Stérile | Assorties | N/A | N/A | N/A | |||||
11366044
|
Axygen™
SCT-150-SS-C |
Non stérile | Transparent |
163.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11380385
|
Axygen™
SCT-150-SS-C-S |
Stérile | Transparent |
242.02€
500 pièces |
Expédition estimée: 05-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11370385
|
Axygen™
SCT-150-SS-BR |
Non stérile | Brown | N/A | N/A | N/A | |||||
11300395
|
Axygen™
SCT-150-SS-GR |
Non stérile | Gray | N/A | N/A | N/A | |||||
11310395
|
Axygen™
SCT-150-SS-O |
Non stérile | Orange | N/A | N/A | N/A | |||||
11320395
|
Axygen™
SCT-150-SS-P |
Non stérile | Pink | N/A | N/A | N/A | |||||
11330395
|
Axygen™
SCT-150-SS-R |
Non stérile | Red | N/A | N/A | N/A | |||||
11340395
|
Axygen™
SCT-150-SS-V |
Non stérile | Violet | N/A | N/A | N/A | |||||
11354165
|
Axygen™
SCT-150-SS-W |
Non stérile | White | N/A | N/A | N/A | |||||
11374165
|
Axygen™
SCT-150-SS-Y |
Non stérile | Yellow | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Pour le prélèvement, le traitement, la centrifugation, le stockage et le conditionnement / l’expédition.
- Disponibilité en version préstérilisée et non stérile
- Les tubes à bouchon non stériles sont dotés de bouchons non fixés et sans boucle avec des joints toriques
- Les tubes à bouchon préstérilisés sont dotés de bouchons sans boucle avec des joints toriques
- La conception à joint torique filetée garantit une fermeture uniforme permettant des centrifugations jusqu’à 20 000 x g
- Tubes à bouchon à vis Maxymum Recovery™ disponibles sur commande spéciale
- Bouchons disponibles dans une vaste gamme de couleurs pour une identification aisée des échantillons
Spécification
Sans RNase ni DNase, apyrogènes | |
1.5 mL | |
Sans boucle | |
Screw Cap | |
20,000 x g |
Polypropylène | |
Polypropylène | |
O-ring | |
Conical |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Tubes à bouchon à vis autostables de 1,5 ml Axygen™