Learn More
3M™ Masque pour particules Aura™ série 9300+
Les masques pour particules 3M™ Aura™ série 9300+ sont ergonomiques, à 3 panneaux, pliés à plat, avec un milieu de filtration à faible résistance respiratoire. Disponibles en niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, à valve et sans valve.
Marque: 3M™ 7100258911
11.25 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Particulate respirators 9300+ Series feature an ergonomic, flat-fold, 3-panel design with a low breathing resistance filter media. Available in FFP1, FFP2 and FFP3 protection levels with valved and unvalved models, respirators have an innovative chin tab for easy adjustments and an embossed, sculpted upper panel to help reduce eyewear fogging.
- Panneau supérieur gaufré
- Emballage individuel
- Conception ingénieuse à 3 panneaux
- Onglet innovant de mise en place du menton
- Panneau de nez sculpté
Spécification
FFP1 | |
EN 149 | |
Pliage à plat | |
FFP1 | |
Masque pour particules multifonction | |
Oui | |
Oui | |
9312+, 3-panel | |
Sculpté | |
Poussières et brouillards rencontrés dans tout un éventail d’applications industrielles et d’autres situations de travail | |
Non stérile | |
No |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Blanc | |
Oui | |
Polypropylène | |
Universal | |
Polypropylène | |
Polyisoprène | |
Aluminium, polyuréthane | |
Individually Packaged | |
En forme de coupe | |
Colour-coded Headband, Yellow |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
14Minutes
28Secondes
29