Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes, à filtre, à large alésage ART™
GREENER_CHOICE
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Marque:  Thermo Scientific™ 2079G
77.84 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10088880
  • 132.00€ / 800 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux pointes de pipette spécialisées à large alésage Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications.
Caractéristiques :
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
  • Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
  • Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
Conçues pour faciliter le pipetage pour une grande variété d’applications :
Cônes extra longs pour éviter la contamination en empêchant l’axe de la pipette de pénétrer dans le récipient de l’échantillon
Chargement de gel pour le chargement de gel d’acrylamide ou de gel d’agarose
Large orifice génomique pour ADN génomique, lignées cellulaires fragiles et autres matériaux visqueux
Protection contre les solvants pour les acides, les bases et les solvants organiques agressifs
Compatibles avec :
Les cônes de pipette SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et cohérents à l’aide de pipettes multicanaux
Les cônes de pipette ergonomiques sont conçus pour les pipettes Gilson Pipetteman™ et les pipettes Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART 1000G
À filtre
ART 1000G
8.54 cm
Portoir
Universelle
Stérile et prêt pour PCR
1000 μl
Stérile
3.36 in
Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines
Génomique à large orifice
ART
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes, à filtre, à large alésage ART™ > Orifice large 1000ul, génomique, pointe stérile