Learn More
Fisherbrand™ Pointes de pipettes spécialisées SureOne™
GREENER_CHOICE
Faites votre choix entre le format long ou à large orifice, stérile ou non stérile. Les pointes de pipettes spécialisées Fisherbrand™ sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et d’ADN.
Marque:  Fisherbrand™ T112NXLGRS-FIS
34.54 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11967744
  • 51.70€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pointes longues et pointes à large orifice disponibles
  • Articles non stériles certifiés exempts de RNase/DNase et d’ADN
  • Les articles stériles sont stérilisés par irradiation électronique et certifiés exempts de RNase/DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR* et d’endotoxines
  • Compatibles avec la plupart des marques connues de pipeteur (ajustement optimal grâce au pipeteur Fisherbrand Elite™)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
100 à 1000 μl
Stérile
Not Autoclavable
89 mm
Faible rétention
Rack
En rack
Yes
Sans filtre
Transparent
3,5 in
exempt de DNase, de RNase, d’ATP, de biocontamination, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine, de pyrogènes
Universal Fit, fits most pipettes
Orifice génomique/large
Non-Filtered Pipette Tip
Polypropylene
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Pointes de pipettes spécialisées SureOne™ > Large Orifice Tip, 1 mL, Rack, Sterile