Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipettes pour dépôts sur gel ART™
Réalisez vos applications avec précision et régularité grâce à ces pointes de pipettes spécialisées, qui forment un joint étanche lorsqu’elles sont exposées à des contaminants potentiels.
Marque: Thermo Scientific™ 2155P
94.00 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "25076" pour bénéficier de cette offre.
Description
Procédez avec précision et régularité grâce aux pointes de pipette de dépôts sur gel Thermo Scientific™ ART™, qui forment un joint étanche lorsqu’ils sont exposés à des contaminants potentiels, en les piégeant à l’intérieur du filtre barrière. Les pointes spécialisées à filtre barrière ART ont été conçues pour faciliter le pipetage, dans une grande variété d’applications.
Caractéristiques :
- Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, de DNase et de pyrogènes
- Disponibles en version stérile, non stérile et dans différents types d’emballages
- Fabrication conforme à la norme de qualité la plus exigeante du marché
- Chargement de gel pour le chargement de gel d’acrylamide ou de gel d’agarose
Les cônes de pipette SoftFit™ permettent de réaliser des pipetages précis et homogènes sur des pipeteurs multicanaux
Les cônes de pipette ergonomiques sont conçus pour les pipeteurs Gilson Pipetteman™ et les pipeteurs Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus
Spécification
Rack à couvercle amovible, filtré, stérile, ART Gel 20P | |
À filtre | |
ART Gel 20P | |
7.09 cm | |
Portoir | |
Universelle | |
Sterile and PCR Ready |
20 µl | |
Stérile | |
2,79 in | |
Exempts de DNases, RNases, ADN, ATP, inhibiteurs de PCR et endotoxines | |
Dépôts sur gel | |
ART |
Promotions
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30