Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour UF30
Sortie de température pour la surveillance externe de la température.
Marque:  Memmert™ UF30V6
Code produit. 17579315
  • 451.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Température d’un capteur Pt100 positionné de manière flexible dans la chambre pour la surveillance externe de la température (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Spécification
Spécification
Étuve UF30
Interface de boucle de courant
4 à 20 mA
Nom du produit
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour UF30 > S’utilise avec : UF30