Learn More
Eppendorf™ SECOURS, LN2, INNOVA, 115 - 230 V, 50/60 HZ
Avec les systèmes de secours Eppendorf, en cas de coupure de courant, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter. Équipés d’une batterie de secours, ils maintiennent vos échantillons de congélateur à une température préréglée pour une durée temporaire. Ils peuvent être installés en usine avec votre congélateur ou être installés sur place.
Marque:  Eppendorf™ U9044-0004
Code produit. 11642834
  • 1897.56€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Système de secours LN2, 230 V/50 Hz, Innova™, Green “G” et CryoCube™ série 740, (“étroit”)- équipé d’une batterie de secours pour protéger temporairement le contenu de votre congélateur en cas de coupure de courant- Disponible en LN2 et CO2 liquide. Le CO2 liquide peut maintenir des températures comprises entre -50°C et -70°C, où le LN2 peut descendre à -85°C- Les deux systèmes peuvent être installés en usine avec votre commande de congélateur ou être installés sur place - Infos : Les systèmes CO2 et LN2 ne sont pas interchangeables- Pour Innova U101, U360, U535, U725, U725-G, C585, C760, CryoCube série F740
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Congélateurs
230 V
230 V, 50 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Eppendorf™ SECOURS, LN2, INNOVA, 115 - 230 V, 50/60 HZ >