Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de nettoyant pour les mains en mousse de luxe blanc
Idéal pour les sanitaires les plus exigus. Cette solution compacte pour l’hygiène des mains compte parmi les moins encombrantes du marché, permettant une bonne optimisation de l’espace. Distribue à chaque fois la quantité de savon exacte nécessaire pour un lavage des mains.
Marque:  Kimberly-Clark Professional™ 6982
10.33 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12638355
  • 29.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Distribue à chaque fois la quantité de savon exacte nécessaire pour un lavage des mains
  • Formule grande capacité, avec près de 500 doses par recharge
  • Entretien facile, sans piège à saleté ou à poussière
  • Compatible avec la mousse lavante à usages courants Kleenex™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Distributeur de nettoyant pour les mains
19 x 8,5 x 6,5 cm (L x l x H)
8.5 cm
8,5 cm
6,5 cm
Plastique
1
6.8 oz.
Idéal pour une utilisation dans des toilettes critiques pour l’hygiène où l’espace mural est moindre.
Blanc
3.3 in.
2.6 in.
7.5 in.
Cleanser Cassette
Wall Mount
Top Loading
200 ml
1 de chaque
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Distributeur de nettoyant pour les mains en mousse de luxe blanc > Dimensions : 19 x 8,5 x 6,5 cm (L x l x H)