Learn More
Kimberly-Clark™ Distributeur de solution de lavage des mains professionnel Aquarius
Code produit. p-7222292
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16692812
Marque: Kimberly-Clark™ 6955
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un distributeur Aquarius™ noir hygiénique et élégant pour le savon liquide ou la mousse lavante. Facile à nettoyer, le distributeur mural de savon est conçu pour distribuer la quantité de produit nécessaire à chaque utilisation, réduisant ainsi la consommation et le gaspillage.
  • Un distributeur de savon mural Aquarius™ noir d'une capacité de 1 litre
  • Un distributeur de savon liquide/mousse lavante hygiénique, conçu pour distribuer la quantité de produit nécessaire, réduisant ainsi la consommation et le gaspillage
  • Le design arrondi et élégant de ce distributeur de savon pour les mains ne retient pas la poussière, ce qui permet un nettoyage facile pour une meilleure hygiène des sanitaires
  • Le design moderne de ce distributeur en fait le distributeur idéal de savon liquide ou mousse lavante pour les mains pour tous les types de sanitaires
  • Compatible avec une large gamme de recharges de savon pour les mains de Kimberly-Clark™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Distributeur manuel
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 9.3 in.
Longueur (métrique) 23.7 cm
Largeur (impériale) 4.5 in.
Largeur (métrique) 11.5 cm
Hauteur (impériale) 9.7 in.
Hauteur (métrique) 24.7 cm
Capacité Cassette de nettoyant
Matériau Plastique
Mounting Wall or Surface Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Capacité (impériale) 33.8 oz.
Capacité (métrique) 1 L