Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
Permet d’obtenir en 5 minutes un ADN prêt pour la PCR à partir d’une grande variété de types d’échantillons, allant des écouvillons sanguins aux écouvillons buccaux en passant par les tissus végétaux.
Marque:  Extract All 4402599
Code produit. 11551296
  • 4990.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Mélangez simplement votre échantillon avec la solution de lyse d’ADN fournie. Incubez pendant 3 minutes et ajoutez la solution de stabilisation de l’ADN également fournie.
Après l’extraction, vous pouvez réaliser une amplification par PCR robuste à l’aide du Master Mix TaqMan™ GTXpress™ ou du Master Mix de génotypage TaqMan™ OpenArray™ (échantillon préamplifié uniquement), selon votre application. La PCR peut être effectuée à l’aide de conditions de cycle thermique en mode Rapide ou Standard. Le kit d’extraction d’ADN – Tout réactif est inclus dans le kit TaqMan Sample-to-SNP, afin que vous puissiez trouver les détails du flux de travail dans le guide utilisateur TaqMan™ Sample-to-SNP.
Les conditions de cycle thermique doivent être suivies en fonction du Master Mix utilisé. Vous devez utiliser le Master Mix TaqMan™ GTXpress™ pour l’amplification par PCR de l’échantillon préparé à l’aide du kit d’extraction d’ADN – Tout réactif. Si l’échantillon a subi une préamplification, vous pouvez aussi utiliser le Master Mix de génotypage OpenArray™.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver entre 2–8°C.
200 mL
5 min
Extract All
Tampon de lyse cellulaire
Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2788565 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4402599
Numéro de lot2821524 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4402599
Numéro de lot2809454 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number4402599
Numéro de lot2846919 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number4402599
Numéro de lot2846936 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog Number4402599
Nom du produit
Extract All DNA Extract All Reagents Kit > 2000 ml