Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
Code produit. p-4933434 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
20 mL
200 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11571296
Marque: Extract All 4403319
Edge
Permet d’obtenir en 5 minutes un ADN prêt pour la PCR à partir d’une grande variété de types d’échantillons, allant des écouvillons sanguins aux écouvillons buccaux en passant par les tissus végétaux.
Mélangez simplement votre échantillon avec la solution de lyse d’ADN fournie. Incubez pendant 3 minutes et ajoutez la solution de stabilisation de l’ADN également fournie.
Après l’extraction, vous pouvez réaliser une amplification par PCR robuste à l’aide du Master Mix TaqMan™ GTXpress™ ou du Master Mix de génotypage TaqMan™ OpenArray™ (échantillon préamplifié uniquement), selon votre application. La PCR peut être effectuée à l’aide de conditions de cycle thermique en mode Rapide ou Standard. Le kit d’extraction d’ADN – Tout réactif est inclus dans le kit TaqMan Sample-to-SNP, afin que vous puissiez trouver les détails du flux de travail dans le guide utilisateur TaqMan™ Sample-to-SNP.
Les conditions de cycle thermique doivent être suivies en fonction du Master Mix utilisé. Vous devez utiliser le Master Mix TaqMan™ GTXpress™ pour l’amplification par PCR de l’échantillon préparé à l’aide du kit d’extraction d’ADN – Tout réactif. Si l’échantillon a subi une préamplification, vous pouvez aussi utiliser le Master Mix de génotypage OpenArray™.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2–8°C.
Gamme de produits Extract All
Quantité 5 mL
Type de réactif Tampon de lyse cellulaire
Heure du test 5 min
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • DNA Extract All Reagents Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium hydroxide