Learn More
Laboratoires Anios™ Savon Doux HF Aniosafe
Code produit. p-7146814
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1 L
Conditionnement:
12 pièces
Code produit. 15591813
Marque: Laboratoires Anios™ 1918228VB
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le savon doux Aniosafe HF des Laboratoires Anios™ est un savon doux recommandé pour une hygiène des mains fréquente et un nettoyage général du corps dans les environnements hospitaliers.
  • Testé dermatologiquement
  • Enrichi en hydratant
  • Conservation du produit démontrée conformément à la norme NF EN ISO 11930
Specifications
Type de produit Savon doux
Certifications/Conformité NF EN ISO 11930
Composition Eau, Disodium Lauroamphodiacetate, Sodium Lauryl Sulfate, Hexylene Glycol, Glycérine, Linoleamide DEA, Disodium Ricinoleamido EASulfosuccinate, Alcool benzylique, Sodium Benzoate, PEG-200 Hydrogenated Glyceryl Palmate et PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum (Fragrance), acide lactique.
À utiliser avec (application) Nettoyage général du corps dans les environnements hospitaliers
Conditionnement Flacons avec pompe à vis
Quantité 12 flacons
Volume (métrique) 500 mL