Learn More
Laboratoires Anios Spray moussant Surfa’Safe Premium
Mousse détergente désinfectante pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des structures externes du matériel et des dispositifs médicaux non submersibles et non invasifs.
Marque:  Laboratoires Anios 2419544
Code produit. 15318954
  • 299.00€ / 12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Mousse désinfectante détergente pour surfaces et dispositifs médicaux
  • Nettoie et désinfecte en une seule opération
  • Sans CMR, sans alcool, sans parfum ni colorant
  • Antimicrobien à large spectre et temps de contact optimisé
  • Distributeur de mousse compact pour limiter la formation d’aérosols et
    de composants volatils (750 ml)
  • Formule qui garantit la compatibilité avec une large gamme de matériaux,
    notamment les polymères (polycarbonate, plexiglas...)
  • Mousse dense pour une meilleure adhérence en surface (750 ml)
  • Les surfaces sèchent rapidement, sans laisser de traces
  • Biocide de type 4 pouvant être utilisé sur des surfaces qui entrent en
    contact avec des produits alimentaires, puis rincé
  • Profil écotoxicologique amélioré : Réduction de 7 % des émissions de GHG*
    par rapport à un produit similaire
  • pH : 6 ± 0,5
Spécification
Spécification
Spray moussant Surfa Safe Premium
Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des structures externes de l’équipement
12Pack
750mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • SURFA'SAFE PREMIUM
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE, N-C12-14-ALKYLTRIMETHYLENEDI-AMINES
Nom du produit
Laboratoires Anios Spray moussant Surfa’Safe Premium > Volume : 750mL