Learn More
Solution d’ammoniac, 25 %, extra pure, SLR, d=0,91, Fisher Chemical Code produit.: 12686667
Solution d’ammoniac, 25 %, extra pure, SLR, d=0,91, Fisher Chemical
Code produit. 12686667
Flacon en plastique PEHD de 5 L
Click to view available options
Flacon en plastique PEHD de 5 L
Code produit. 12686667
Marque: Fisher Chemical A/3320/PB21
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
pH 12
Couleur Incolore
Point d’ébullition 38°C
CAS 1336-21-6
Point de fusion -57°C
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Quantité 5 L
SMILES N.O
Nom IUPAC amine hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Densité de vapeur 0.59
Tension de vapeur 500 hPa at 20°C
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2527049 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/02/2025 Catalog NumberA/3320/PB21,A/3320/PB17,A/3320/PB15
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide,Ammonia
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    17
    Minutes
    14
    Secondes
    20
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’ammoniac, 25 %, extra pure, SLR, d=0,91, Fisher Chemical >