Learn More
Solution d’ammoniac, 25 %, extra pure, SLR, d=0,91, Fisher Chemical
Code produit. 10642251
2,5 L, flacon en verre revêtu de plastique
Click to view available options
2,5 L, flacon en verre revêtu de plastique
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
2,5 L, flacon en verre revêtu de plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
pH 12
Couleur Incolore
Point d’ébullition 38°C
CAS 1336-21-6
Point de fusion -57°C
Formule moléculaire H5NO
Numéro MDL MFCD00066650
Clé InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.O
Nom IUPAC amine hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 35.05
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Densité de vapeur 0.59
Tension de vapeur 500 hPa at 20°C
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium hydroxide,Ammonia
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Solution d’ammoniac, 25 %, extra pure, SLR, d=0,91, Fisher Chemical >