Learn More
Ammoniac, solution env. 7 N dans du méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Ammoniac, H3N, numéro CAS-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, ammoniac, ammoniac anhydre, ammoniac, anhydre, gaz ammoniac, ammoniac, gaz ammoniaque, ammoniac anhydre, nitro-sil, esprit de carbonate d’ammonium, 2,5 L, CHEBI:16134, incolore à jaune, 6,0 à 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14°C, 17,03, mention d’avertissement GHS :danger
Marque: Thermo Scientific Acros 133710010
157.64 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Ammonia | |
ca. 7N Solution in Methanol | |
H3N | |
6.0 to 7.5N | |
05,15 | |
15, 488 | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
0.77 |
Incolore à jaune | |
7664-41-7, 67-56-1 | |
NH3 | |
MFCD00011418 | |
0.7700g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
1 L | |
azane | |
14°C | |
CHEBI:16134 | |
Bouteille en verre | |
Liquide |
Sécurité et traitement
- Ammonia, ca 7N solution in methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2411519 | Certificat d’analyse | 11/01/2025 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
BS24/028 | Certificat d’analyse | 23/12/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
2421799 | Certificat d’analyse | 23/12/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
2372583 | Certificat d’analyse | 14/03/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
2365468 | Certificat d’analyse | 14/03/2024 | 133710025,133710010,133710250,133710251 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%