Learn More
Cytiva Système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Amersham™ ECL™
Pour la détection rapide et simple de quantités cibles moyennes à élevées. Le système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ repose sur le marquage direct des sondes d’ADN ou d’ARN avec du peroxydase de raifort (HRP) en une simple réaction chimique de 20 minutes
556.00€ - 2024.00€
Includes: 45-000-922 et 45-000-923 : Réactif de marquage ; Agent de réticulation ; ADN de contrôle ; Agent de blocage ; Réactifs de détection ECL ; Tampon d’hybridation doré ECL
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10733797
|
Cytiva
RPN3005 |
Pour le marquage de 5 μg | Module de marquage direct ECL |
799.00€
5µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10195804
|
Cytiva
RPN2105 |
Pour membrane de 4000 cm2 | Réactifs de détection ECL |
772.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10554205
|
Cytiva
RPN3001 |
Pour le marquage de 10 μg d’acides nucléiques | Système de marquage et de détection directs ECL |
2024.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10411095
|
Cytiva
RPN3004 |
Pour membrane de 2 000 cm2 | Réactifs de détection ECL |
556.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10269004
|
Cytiva
RPN3000 |
Marque 5 μg d’acides nucléiques | Système de marquage et de détection directs ECL |
1079.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10459774
|
Cytiva
RPN3006 |
Suffisant pour 4 000 cm2 | Tampon d’hybridation doré ECL |
1628.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Marquage direct de la sonde sur une réaction de 10 min., 1 h de l’hybridation à la détection avec ECL Direct, Hybond N+ et Hyperfilm ECL.
- Élimine les problèmes liés à la manipulation, aux déchets et à la réglementation associés à l’utilisation de la radioactivité.
- Il n’est pas nécessaire de déshybrider les transferts avant la réhybridation.
- Pour la détection simple et rapide de quantités cibles moyennes à élevées dans des applications comme le criblage de plaque ou de colonie, les transferts en points et les analyses de produits PCR.
- Résultats homogènes combinant des signaux forts et des bruits de fond très faibles.
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 3 mois
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .