Learn More
Cytiva Système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Amersham™ ECL™
Pour la détection rapide et simple de quantités cibles moyennes à élevées. Le système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Cytiva Life Sciences™ Amersham™ ECL™ repose sur le marquage direct des sondes d’ADN ou d’ARN avec du peroxydase de raifort (HRP) en une simple réaction chimique de 20 minutes
Marque:  Cytiva RPN3004
Code produit. 10411095
  • 556.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: 45-000-922 et 45-000-923 : Réactif de marquage ; Agent de réticulation ; ADN de contrôle ; Agent de blocage ; Réactifs de détection ECL ; Tampon d’hybridation doré ECL
Description
Description
    • Marquage direct de la sonde sur une réaction de 10 min., 1 h de l’hybridation à la détection avec ECL Direct, Hybond N+ et Hyperfilm ECL.
    • Élimine les problèmes liés à la manipulation, aux déchets et à la réglementation associés à l’utilisation de la radioactivité.
    • Il n’est pas nécessaire de déshybrider les transferts avant la réhybridation.
    • Pour la détection simple et rapide de quantités cibles moyennes à élevées dans des applications comme le criblage de plaque ou de colonie, les transferts en points et les analyses de produits PCR.
    • Résultats homogènes combinant des signaux forts et des bruits de fond très faibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
Réactifs de détection ECL 1 et 2, pour 2000 cm2 de membrane
Pour membrane de 2 000 cm2
Colonie ou plaque écran, dot blots et analyses de produits PCR
Réactifs de détection ECL
20 min
Documents
Product Information
Nom du produit
Cytiva Système de détection / marquage direct d’acides nucléiques Amersham™ ECL™ > Réactif de détection ; Pour 2000 cm2 de membrane