Learn More
Cytiva Boîtes économiques (bis-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™
Convient au marquage général des résidus d’amines
1136.00€ - 7800.00€
Spécification
Contenus des kits | Boîtes en aluminium contenant chacune 5, 10 ou 50 mg de colorant déshydraté |
---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11585035
|
Cytiva
PA12000 |
Ester bis-NHS Cy2 | 5 mg | N/A | |||||
11515045
|
Cytiva
PA13002 |
Ester bis-NHS Cy3 | 50 mg |
7044.00€
50mg |
Expédition estimée: 17-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11505045
|
Cytiva
PA13000 |
Ester bis-NHS Cy3 | 5 mg |
1410.00€
5mg |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11525045
|
Cytiva
PA13004 |
Ester bis-NHS Cy3 | 10 mg |
1701.00€
10mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11575045
|
Cytiva
PA15002 |
Ester Bis-NHS Cy5 | 50 mg |
7364.00€
50mg |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11585045
|
Cytiva
PA15004 |
Ester bis-NHS Cy5 | 10 mg |
1701.00€
10mg |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11525055
|
Cytiva
PA15500 |
Ester bis-NHS Cy5.5 | 5 mg | N/A | |||||
11535055
|
Cytiva
PA15502 |
Ester Bis-NHS Cy5.5 | 50 mg |
7800.00€
50mg |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11555055
|
Cytiva
PA17000 |
Ester bis-NHS Cy7 | 5 mg |
1410.00€
5mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11565055
|
Cytiva
PA17004 |
Ester Bis-NHS Cy7 | 10 mg |
2208.00€
10mg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11565045
|
Cytiva
PA15000 |
Ester bis-NHS Cy5 | 5 mg |
1192.00€
5mg |
Expédition estimée: 11-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11545055
|
Cytiva
PA15504 |
Ester bis-NHS Cy5.5 | 10 mg | N/A | |||||
Description
Colorants fluorescents CyDye Value bis-Reactive NHS Ester• Permet le marquage d'anticorps, protéines, drogues et oligonucléotides
• Dérivé de colorant Cy ayant 2 groupes de liaison sur chaque molécule pour marquage global des groupes amines d'une protéine.
Informations sur la commande
Large gamme de conditionnements en vrac disponibles pour une plus grande économie.Les boîtes contiennent des fluors porteurs de deux groupes réactifs sur chaque molécule de colorant pour le marquage général des groupes d’amines protéiques.
Spécification
Boîtes en aluminium contenant chacune 5, 10 ou 50 mg de colorant déshydraté |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1