Learn More
Cytiva Boîtes économiques (bis-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™
Convient au marquage général des résidus d’amines
Marque: Cytiva PA17004
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colorants fluorescents CyDye Value bis-Reactive NHS Ester• Permet le marquage d'anticorps, protéines, drogues et oligonucléotides
• Dérivé de colorant Cy ayant 2 groupes de liaison sur chaque molécule pour marquage global des groupes amines d'une protéine.
Informations sur la commande
Large gamme de conditionnements en vrac disponibles pour une plus grande économie.Les boîtes contiennent des fluors porteurs de deux groupes réactifs sur chaque molécule de colorant pour le marquage général des groupes d’amines protéiques.
Spécification
Utilisé pour les applications de criblage à haut débit (HTS) | |
Ester Bis-NHS Cy7 | |
2°C à 8°C, à l’abri de la lumière. Le matériau reconstitué peut être stocké jusqu’à 2 semaines à -20°C en aliquotes afin d’éviter les cycles de gel/dégel répétés. |
10 mg | |
Paquets de feuilles, contenant chacune 5, 10 ou 50 mg de colorant déshydraté | |
Violet |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cy7 (Bis NHS ester)