Learn More
Cytiva Boîtes économiques (bis-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™
Convient au marquage général des résidus d’amines
Marque: Cytiva PA13002
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colorants fluorescents CyDye Value bis-Reactive NHS Ester• Permet le marquage d'anticorps, protéines, drogues et oligonucléotides
• Dérivé de colorant Cy ayant 2 groupes de liaison sur chaque molécule pour marquage global des groupes amines d'une protéine.
Informations sur la commande
Large gamme de conditionnements en vrac disponibles pour une plus grande économie.Les boîtes contiennent des fluors porteurs de deux groupes réactifs sur chaque molécule de colorant pour le marquage général des groupes d’amines protéiques.
Spécification
Convient au marquage général des résidus aminés | |
Ester bis-NHS Cy3 | |
2°C à 8°C |
50 mg | |
Paquets de feuilles, contenant chacune 5, 10 ou 50 mg de colorant déshydraté |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Cy3 (Bis NHS ester)