Learn More
Cytiva Boîtes économiques (bis-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™
Convient au marquage général des résidus d’amines
Brand:  Cytiva PA15000
 View more versions of this product
Product Code. 11565045
  • 1192.00€ / 5mg
Expédition estimée: 12-02-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Colorants fluorescents CyDye Value bis-Reactive NHS Ester
• Permet le marquage d'anticorps, protéines, drogues et oligonucléotides
• Dérivé de colorant Cy ayant 2 groupes de liaison sur chaque molécule pour marquage global des groupes amines d'une protéine.
Order Info
Large gamme de conditionnements en vrac disponibles pour une plus grande économie.Les boîtes contiennent des fluors porteurs de deux groupes réactifs sur chaque molécule de colorant pour le marquage général des groupes d’amines protéiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Convient au marquage général des résidus aminés
Ester bis-NHS Cy5
2°C à 8°C
5 mg
Paquets de feuilles, contenant chacune 5, 10 ou 50 mg de colorant déshydraté
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers