Learn More
Cytiva Boîtes économiques (bis-réactif aux esters NHS) Amersham™ CyDye™
Convient au marquage général des résidus d’amines
Marque: Cytiva PA15500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Colorants fluorescents CyDye Value bis-Reactive NHS Ester• Permet le marquage d'anticorps, protéines, drogues et oligonucléotides
• Dérivé de colorant Cy ayant 2 groupes de liaison sur chaque molécule pour marquage global des groupes amines d'une protéine.
Informations sur la commande
Large gamme de conditionnements en vrac disponibles pour une plus grande économie.Les boîtes contiennent des fluors porteurs de deux groupes réactifs sur chaque molécule de colorant pour le marquage général des groupes d’amines protéiques.
Spécification
Convient au marquage général des résidus aminés | |
Ester bis-NHS Cy5.5 | |
2°C à 8°C |
5 mg | |
Boîtes en aluminium contenant chacune 5, 10 ou 50 mg de colorant déshydraté |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1