Learn More
Cytiva Nucléotides fluorescents Amersham™ CyDye™
Sondes marquées ADN et ARN. Les nucléotides fluorescents Cytiva Amersham™ CyDye™ sont optimisés pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique.
372.00€ - 4799.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Quantité | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10238804
|
Cytiva
25-8010-86 |
Cy3-CTP | 100 nm | Orange | N/A | ||||
10554195
|
Cytiva
25-8010-87 |
Cy5-CTP | 100 nmol | Far-Red | N/A | ||||
10743217
|
Cytiva
PA53026 |
Cy3-UTP | 100 nmol | Orange |
707.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10713977
|
Cytiva
PA53031 |
Cy3-dCTP | 250 nmol | Orange |
3527.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10723977
|
Cytiva
PA55032 |
Cy5-dUTP | 250 nmol | Far-Red | N/A | ||||
10126194
|
Cytiva
PA55026 |
Cy5-UTP | 100 nmol | Far-Red |
662.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10095074
|
Cytiva
PA55321 |
Boîte économique : Cy3-dCTP, Cy5-dCTP | 5 x 25 nmol | Orange, rouge foncé |
4799.00€
1 kit |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10196094
|
Cytiva
PA55322 |
Boîte économique contenant 5 × 25 nmol de Cy3-dUTP + 5 × 25 nmol de Cy5-dUTP | 5 x 25 nmol | Orange, rouge foncé |
3827.00€
1 kit |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10279774
|
Cytiva
PA55521 |
Cy5.5-dCTP | 25 nmol | Presque IR | N/A | ||||
10712257
|
Cytiva
PA53022 |
Cy3-dUTP | 25 nmol | Orange |
521.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10268614
|
Cytiva
PA53021 |
Cy3-dCTP | 25 nmol | Orange |
521.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10627085
|
Cytiva
PA55021 |
Cy5-dCTP | 25 nmol | Far-Red |
521.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10094684
|
Cytiva
PA55022 |
Cy5-dUTP | 25 nmol | Far-Red |
521.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10278184
|
Cytiva
PA53521 |
Cy3.5-dCTP | 25 nmol | Écarlate |
521.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10441835
|
Cytiva
PA55031 |
Cy5-dCTP | 250 nmol | Far-Red | N/A | ||||
10195844
|
Cytiva
PA53032 |
Cy3-dUTP | 250 nmol | Orange | N/A | ||||
Description
Pour le marquage de sondes d’ADN et d’ARN, notamment pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique. Les nucléotides marqués “CyDye” sont disponibles dans une gamme de couleurs vives et intenses avec des bandes d’émission étroites idéales pour le multiplexage dans un seul échantillon.
- Liaison basse non spécifique
- Haute photostabilité
- Solubilité élevée dans l’eau
- Insensible au pH