Learn More
Cytiva Nucléotides fluorescents Amersham™ CyDye™
Sondes marquées ADN et ARN. Les nucléotides fluorescents Cytiva Amersham™ CyDye™ sont optimisés pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique.
Marque:  Cytiva PA53026
Code produit. 10743217
  • 707.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Pour le marquage de sondes d’ADN et d’ARN, notamment pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique. Les nucléotides marqués “CyDye” sont disponibles dans une gamme de couleurs vives et intenses avec des bandes d’émission étroites idéales pour le multiplexage dans un seul échantillon.
  • Liaison basse non spécifique
  • Haute photostabilité
  • Solubilité élevée dans l’eau
  • Insensible au pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Les colorants CyDye sont un groupe de colorants fluorescents lumineux qui peuvent être utilisés dans la recherche génomique et protéique. Les nucléotides marqués au colorant CyDye présentent les propriétés suivantes :
765,95 (monofonctionnel), 949,11 (bifonctionnel)
Réactifs de marquage fluorescent
-15°C à -30°C
Orange
7
Cy3-UTP
570 nm
100 nmol
Recherche génomique et protéique, marquage de sondes d’ADN et d’ARN, pour l’analyse multicolore dans des microarrays, FISH, identification des chromosomes, marquage de chromosome entier, caryotypage et cartographie génétique