Learn More
Cytiva Nucléotides fluorescents Amersham™ CyDye™
Sondes marquées ADN et ARN. Les nucléotides fluorescents Cytiva Amersham™ CyDye™ sont optimisés pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique.
Marque: Cytiva PA53521
Description
Pour le marquage de sondes d’ADN et d’ARN, notamment pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique. Les nucléotides marqués “CyDye” sont disponibles dans une gamme de couleurs vives et intenses avec des bandes d’émission étroites idéales pour le multiplexage dans un seul échantillon.
- Liaison basse non spécifique
- Haute photostabilité
- Solubilité élevée dans l’eau
- Insensible au pH
Spécification
Les colorants CyDyes sont un groupe de colorants fluorescents lumineux qui peuvent être utilisés dans la recherche génomique et protéique.Les nucléotides marqués au colorant CyDye présentent les propriétés suivantes : | |
Réactifs de marquage fluorescent | |
Écarlate |
Cy3.5-dCTP | |
25 nmol |