Learn More
Cytiva Nucléotides fluorescents Amersham™ CyDye™
Sondes marquées ADN et ARN. Les nucléotides fluorescents Cytiva Amersham™ CyDye™ sont optimisés pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique.
Marque: Cytiva PA53032
Description
Pour le marquage de sondes d’ADN et d’ARN, notamment pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique. Les nucléotides marqués “CyDye” sont disponibles dans une gamme de couleurs vives et intenses avec des bandes d’émission étroites idéales pour le multiplexage dans un seul échantillon.
- Liaison basse non spécifique
- Haute photostabilité
- Solubilité élevée dans l’eau
- Insensible au pH
Spécification
CyDyes are a group of bright fluorescent dyes which can be used in genomic and protein research. Cy dye labelled nucleotides exhibit the following properties: | |
Réactifs de marquage fluorescent | |
Orange |
Cy3-dUTP | |
250 nmol |