Learn More
Cytiva Nucléotides fluorescents Amersham™ CyDye™
Sondes marquées ADN et ARN. Les nucléotides fluorescents Cytiva Amersham™ CyDye™ sont optimisés pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique.
Marque:  Cytiva PA55321
Code produit. 10095074
  • 4799.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour le marquage de sondes d’ADN et d’ARN, notamment pour l’analyse multicolore dans Microarrays, FISH, l’identification des chromosomes, la peinture de chromosomes entiers, le caryotypage et la cartographie génétique. Les nucléotides marqués “CyDye” sont disponibles dans une gamme de couleurs vives et intenses avec des bandes d’émission étroites idéales pour le multiplexage dans un seul échantillon.
  • Liaison basse non spécifique
  • Haute photostabilité
  • Solubilité élevée dans l’eau
  • Insensible au pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
7
-15°C à -30°C
Orange, rouge foncé
Boîte économique : Cy3-dCTP, Cy5-dCTP
5 x 25 nmol
Recherche génomique et protéique, marquage de sondes d’ADN et d’ARN, pour l’analyse multicolore dans des microarrays, FISH, identification des chromosomes, marquage de chromosome entier, caryotypage et cartographie génétique