Learn More
Molecular Probes™ Kits de marquage d’anticorps Alexa Fluor™
Multiplexez avec des kits de marquage d’anticorps Alexa Fluor plus brillants, photostables, sans absorption intramoléculaire. Conjuguez les anticorps avec 9 fluorophores disponibles pour : cytométrie en flux, ICC, IHC, IF, ELISA ou HCS. Chaque kit contient suffisamment de colorant pour conjuguer 100 μg par réaction avec 5 réactions par kit.
Marque: Molecular Probes™ A20183
611.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les kits de marquage d’anticorps Alexa Fluor fournissent un moyen pratique de marquer les anticorps ou les protéines (> 40 kDa) avec jusqu’à neuf colorants de couleurs différentes. Les anticorps conjugués produisent une fluorescence de fond plus faible avec une liaison non spécifique moindre et sont idéaux pour le multiplexage dans une variété d’applications. Chaque kit contient suffisamment de colorant pour conjuguer 100 μg par réaction et suffisamment de réactif pour cinq réactions. En seulement 90 minutes, vos échantillons peuvent être conjugués et prêts à l’emploi.
L’utilisation des colorants fluorescents fournis dans nos kits de marquage d’anticorps Alexa Fluor permet d’utiliser plusieurs anticorps primaires du même isotype ou anticorps dérivés de la même espèce dans la même expérience en les marquant directement avec des fluorophores compatibles. Les conjugués conviennent parfaitement à diverses applications, notamment la cytométrie de flux, les techniques de microscopie par fluorescence, l’immunohistochimie, la détection primaire, les essais ELISA, la méthode FISH et bien plus. Chaque kit contient tous les réactifs et fluorophores requis pour réaliser cinq réactions de marquage et purifier les conjugués qui en résultent. Ces kits sont compatibles les uns avec les autres, faciles à utiliser et permettent le multiplexage dans diverses applications nécessitant une imagerie.
Caractéristiques des kits de marquage d’anticorps Alexa Fluor :
• Protéines marquées prêtes à l’emploi en 90 minutes (temps de manipulation ∼15 min)
• Marquez jusqu’à 100 µg de protéines par réaction (cinq réactions par kit)
• Marquez les protéines supérieures à 40 kDa
• Comprend des filtres de centrifugation pratiques
• Les protéines de stabilisation, telles que la BSA, doivent être retirées de l’échantillon avant le marquage
• Comprend des instructions détaillées pour déterminer le degré de marquage
Les différents kits de marquage d’anticorps
• Vert fluorescent Alexa Fluor 488 : valeurs maximales d’excitation et d’émission de 494/521 nm ; excité à l’aide d’une ligne laser à l’argon de 488 nm et détecté sous filtres standard FITC/Cy2
• Jaune fluorescent Alexa Fluor 532 : valeurs maximales d’excitation et d’émission de 531/554 nm ; excité à l’aide d’une ligne laser Nd:YAG de 532 nm et détecté sous filtres standard Rhodamine 6G
•Orange fluorescent Alexa Fluor 546 : valeurs maximales d’excitation et d’émission de 558/573 nm ; excité à l’aide d’une ligne laser He-Ne de 543 nm et détecté sous filtres standard TRITC/Cy3
• Orange fluorescent Alexa Fluor 555 :valeurs maximales d’excitation et d’émission de 553/566 nm ; excité à l’aide d’une ligne laser He-Ne de 543 nm et détecté sous filtres standard TRITC/Cy3
• Orange rouge fluorescent Alexa Fluor 568 : valeurs maximales d’excitation et d’émission de 579/603 nm ; excité à l’aide d’une ligne laser Kr de 568 nm et détecté sous filtres standard Rhodamine Red/Cy3,5
• Rouge fluorescent Alexa Fluor 594 : valeurs maximales d’excitation et d’émission de 590/616 nm ; excité à l’aide d’une ligne laser Kr ou He-Ne de 594 nm et détecté sous filtres standard Texas Red
• Rouge lointain fluorescent Alexa Fluor 647 : valeurs maximales d’excitation et d’émission de 650/668 nm ; excité à l’aide d’une ligne laser Kr ou He-Ne de 633 ou 635 nm et détecté sous filtres standard APC/Cy5
• IR proche fluorescent Alexa Fluor 680 : valeurs maximales d’excitation et d’émission de 680/700 nm
• IR proche fluorescent Alexa Fluor 790 : valeurs maximales d’excitation et d’émission de 784/814 nm
Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor sont plus clairs, plus photostables et plus résistants au pH entre pH 4 et 10. Des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace, confidentiel et certifié ISO 9001:2000. Nous croyons en la qualité de notre travail.
Spécification
Kit de marquage d’anticorps | |
Le kit de marquage d’anticorps Alexa Fluor™ 546 est fourni avec 5 flacons de colorant réactif, du bicarbonate de sodium, de la résine de purification, des colonnes de centrifugation et des tubes de prélèvement. Stocker entre 2°C et 8°C, à l’abri de la lumière. Le composant A peut être stocké entre -20°C et +8°C. |
|
558/573 | |
100 μg | |
Alexa Fluor™ | |
DMSO (diméthylsulfoxyde) | |
Orange | |
Colorants Alexa Fluor |
1 kit | |
Fluorescence | |
Basé sur la conjugaison | |
Température ambiante | |
Amine | |
Alexa Fluor 546 | |
Anticorps, Protéines |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
31Heures
15Minutes
34Secondes
25