Learn More
3M™ Respirateur spécialisé Aura™, série 9300
Léger et pliable. Le masque pour particules 3M Aura présente une conception unique à trois panneaux pour un plus grand confort et une communication simple.
Marque: 3M™ 7000034738
58.54 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
S’adapte à diverses formes et tailles de visage
- Technologie de filtration à faible résistance respiratoire pour faciliter la respiration
- La conception ingénieuse à trois panneaux permet un plus grand mouvement du visage pendant la parole pour un port plus confortable
- Panneau supérieur gaufré permettant de réduire la formation de buée sur les lunettes
- Panneau nasal sculpté pour une meilleure compatibilité avec les lunettes
- Languette de menton innovante pour faciliter l’enfilage et l’ajustement du respirateur sur le visage
- Fourni dans un emballage hygiénique pour protéger le respirateur de la contamination avant utilisation, il permet également un stockage pratique et une distribution sur le lieu de travail.
- La vanne Cool Flow™ réduit l’accumulation de chaleur pour offrir aux travailleurs une protection confortable, même dans des conditions chaudes et humides
Spécification
4 | |
Bleu | |
Cup/Molded | |
Masque de protection contre les particules spécialisées | |
Oui | |
Électret (polyester, PP et carbone) | |
Yes | |
Gaz acide | |
Coque | |
No |
EN149:2001 + A1:2009 | |
Bleu | |
Single-use | |
Standard | |
FFP2 | |
Sangles à code couleur | |
9926 | |
10/paquet | |
Non-sterile |