Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Akt Pathway Panel, total, 8plex
The ProcartaPlex Human Akt Pathway Panel, total, 8plex, enables simultaneous quantitation of the total levels from eight key proteins included in the Akt cell signaling pathway.
Marque:  Invitrogen™ EPX080-97000-901
Code produit. 18456698
  • 2440.00€ / 96 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Panneau multiplex
Human
Magnetic
Voir le certificat d’analyse
Instruments Luminex™
Akt, PKB, Protein kinase B
Akt
ProcartaPlex™
Cell lysates (prediluted): 25 μL
Wet Ice
96 dosages
Non combinable
Voir le certificat d’analyse
Kit multiplex
Akt
207
8-plex
Cell lysates
P31749
Signaling
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot430812-003 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot430812-002 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/03/2025 Catalog Number
Numéro de lot430812-001 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2024 Catalog NumberEPX080-97000-901
Numéro de lot404605-003 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/07/2024 Catalog NumberEPX080-97000-901
Numéro de lot404605-002 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/06/2024 Catalog NumberEPX080-97000-901
Nom du produit
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Akt Pathway Panel, total, 8plex > 96 dosages
Usage exclusivement réservé à la recherche.